1-Decylboronsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L19957.03 L19957.06 L19957.14
L19957.03EA 34.1 EUR InStock
L19957.03 L19957.06 L19957.14
1-Decylboronsäure ≥98%
1-Decylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 24464-63-9 Molecular Formula: CH3(CH2)9B(OH)2 Formula Weight: 186.10 Melting Point: 86-89° Beilstein Reference: 1743934
Formel: C₁₀H₂₃BO₂
Melting Pt: 86…89 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01074638
CAS-Nummer: 24464-63-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge