L19959.03
L19959.06
L19959.14
L19959.03EA
45.3
EUR
InStock
L19959.03
L19959.06
L19959.14
Ethylboronsäure ≥98%
Ethylboronsäure
Purity: 98%
CAS No.: 4433-63-0
Molecular Formula: C2H7BO2
Formula Weight: 73.89
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 1731546
MDL No.: MFCD01074536