Ethylisothiocyanatformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
196126-25G 196126-5G
SIAL196126-25GEA 226 EUR InStock
SIAL196126-25G SIAL196126-5G
Ethylisothiocyanatformiat, Sigma-Aldrich®
Ethylisothiocyanatformiat
Formel: C₄H₅NO₂S
MDL Number: MFCD00004814
CAS-Nummer: 16182-04-0
EINECS: 240-318-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge