3-Nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-2347-1G PN-2347-5G
COBBPN-2347-1GEA 74.2 EUR InStock
COBBPN-2347-1G COBBPN-2347-5G
3-Nitrophenylboronsäurepinakolester
3-Nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₆BNO₄
MDL Number: MFCD05663879
CAS-Nummer: 68716-48-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge