2-(3-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-2325-1G PN-2325-5G
COBBPN-2325-1GEA 26.2 EUR InStock
COBBPN-2325-1G COBBPN-2325-5G
2-(3-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(3-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₁₃H₁₉BO₃
MDL Number: MFCD05863915
CAS-Nummer: 325142-84-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge