3-Cyan-2-fluorphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-5008-5G PN-5008-1G
COBBPN-5008-5GEA 1180 EUR InStock
COBBPN-5008-5G COBBPN-5008-1G
3-Cyan-2-fluorphenylboronsäurepinakolester
3-Cyan-2-fluorphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₅BFNO₂
MW: 247.08 g/mol
MDL Number: MFCD11506358
CAS-Nummer: 1218791-15-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge