3,4-Difluor-5-methoxyphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-9054-1G PN-9054-250M
COBBPN-9054-1GEA 667 EUR InStock
COBBPN-9054-1G COBBPN-9054-250M
3,4-Difluor-5-methoxyphenylboronsäurepinakolester
3,4-Difluor-5-methoxyphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₇BF₂O₃
MDL Number: MFCD15143617
CAS-Nummer: 754226-38-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge