2-Amino-4-methylphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-8678-5G PN-8678-1G
COBBPN-8678-5GEA 1520 EUR InStock
COBBPN-8678-5G COBBPN-8678-1G
2-Amino-4-methylphenylboronsäurepinakolester
2-Amino-4-methylphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₂₀BNO₂
MDL Number: MFCD06795679
CAS-Nummer: 863578-36-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge