3-Isothiocyanatopyridin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CC04107DA CC04107EA
MAYBCC04107DAEA 0 EUR InStock
MAYBCC04107DA MAYBCC04107EA
3-Isothiocyanatopyridin
3-Isothiocyanatopyridine
Formel: C₆H₄N₂S
MDL Number: MFCD00052351
CAS-Nummer: 17452-27-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge