2-(4-Fluorphenyl)-5-nitropyridin
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
4Y-0704.500 4Y-0704.5 4Y-0704.10 4Y-0704.1
BIOT4Y-0704.500EA 0 EUR InStock
BIOT4Y-0704.500 BIOT4Y-0704.5 BIOT4Y-0704.10 BIOT4Y-0704.1
2-(4-Fluorphenyl)-5-nitropyridin
2-(4-Fluorophenyl)-5-nitropyridine
Formel: C₁₁H₇FN₂O₂
MDL Number: MFCD06200966
CAS-Nummer: 886361-78-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge