3'-Methylbiphenyl-4-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
014239-1G 014239-5G
FLUO014239-1GEA 116 EUR InStock
FLUO014239-1G FLUO014239-5G
3'-Methylbiphenyl-4-carbonsäure
3'-Methylbiphenyl-4-carbonsäure
Formel: C₁₄H₁₂O₂
MDL Number: MFCD03424590
CAS-Nummer: 5728-33-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge