Cyclohexanmethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
101842-25G 101842-5G
SIAL101842-25GEA 128 EUR InStock
SIAL101842-25G SIAL101842-5G
Cyclohexanmethylamin, Sigma-Aldrich®
Cyclohexanmethylamin
Formel: C₇H₁₅N
Siedepunkt: 161…163 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –8 °C
Dichte: 0,871 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001520
CAS-Nummer: 3218-02-8
EINECS: 221-741-8
UN: 2735
ADR: 8,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge