Thiophenol, Supelco®
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
09286-25ML-F 09286-5ML-F
09286-25ML-FEA 244 EUR InStock
09286-25ML-F 09286-5ML-F
Thiophenol, Supelco®
Thiophenol
Formel: C₆H₆S
MW: 110.18 g/mol
Siedepunkt: 169
Melting Pt: –15 °C
Dichte: 1.0728 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 50
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004826
CAS-Nummer: 108-98-5
EINECS: 203-635-3
UN: 2337
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,09492
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d36ebc3ab9acd950e88ec80fbf2956ef8019bd49&vid=d36ebc3ab9acd950e88ec80fbf2956ef8019bd49&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge