Tetraphenylethylen ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L00222.06 L00222.14
L00222.06EA 51.3 EUR InStock
L00222.06 L00222.14
Tetraphenylethylen ≥98%
Tetraphenylethylen
Purity: 98% CAS No.: 632-51-9 Molecular Formula: C26H20 Formula Weight: 332.45 Melting Point: 222-226° Boiling Point: 420° MDL No.: MFCD00004764
Formel: C₂₆H₂₀
Siedepunkt: 420 °C
Melting Pt: 222…226 °C
Dichte: 1,148 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004764
CAS-Nummer: 632-51-9
EINECS: 211-179-1
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dc3619f37c82123dfbf8e671349db6675957f20&vid=2dc3619f37c82123dfbf8e671349db6675957f20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge