3-Phenylpropylboronsäurepinakolester ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
H28985.06 H28985.03
H28985.06EA 278 EUR InStock
H28985.06 H28985.03
3-Phenylpropylboronsäurepinakolester ≥97%
3-Phenylpropylboronsäurepinakolester
Purity: 97% CAS No.: 329685-40-7 Molecular Formula: C15H23BO2 Formula Weight: 246.16 MDL No.: MFCD09953505
Formel: C₁₅H₂₃BO₂
MW: 246.16 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09953505
CAS-Nummer: 329685-40-7
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge