1-Tetradecin tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L02573.06 L02573.14
L02573.06EA 51.2 EUR InStock
L02573.06 L02573.14
1-Tetradecin tech. 90%, technische Qualität
1-Tetradecyne
Purity: 90% CAS No.: 765-10-6 Molecular Formula: CH3(CH2)11C≡CH Formula Weight: 194.36 Refractive Index: 1.4410 Boiling Point: 132-134°/14mm MDL No.: MFCD00015076
Formel: C₁₄H₂₆
Siedepunkt: 132…134 °C (14 mmHg)
Dichte: 0,790
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015076
CAS-Nummer: 765-10-6
EINECS: 212-139-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge