4-Nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2106-25G BB-2106-1G BB-2106-5G
COBBBB-2106-25GEA 387 EUR InStock
COBBBB-2106-25G COBBBB-2106-1G COBBBB-2106-5G
4-Nitrophenylboronsäurepinakolester
4-Nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₆BNO₄
MW: 249.07 g/mol
MDL Number: MFCD02179437
CAS-Nummer: 171364-83-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge