2-Chlor-5-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2251-5G BB-2251-25G BB-2251-1G
COBBBB-2251-5GEA 89 EUR InStock
COBBBB-2251-5G COBBBB-2251-25G COBBBB-2251-1G
2-Chlor-5-fluorphenylboronsäure
2-Chlor-5-fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BClFO₂
MW: 174.37 g/mol
MDL Number: MFCD06656272
CAS-Nummer: 444666-39-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge