2,5-Dibrom-4-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-6091-5G BB-6091-1G BB-6091-250M
COBBBB-6091-5GEA 2040 EUR InStock
COBBBB-6091-5G COBBBB-6091-1G COBBBB-6091-250M
2,5-Dibrom-4-methoxyphenylboronsäure
2,5-Dibrom-4-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BBr₂O₃
MW: 309.75 g/mol
MDL Number: MFCD13195657
CAS-Nummer: 1217501-37-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge