2-Brom-6-chlorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FA-1571-1G FA-1571-25G
COBBFA-1571-1GEA 149 EUR InStock
COBBFA-1571-1G COBBFA-1571-25G
2-Brom-6-chlorphenylboronsäure
2-Brom-6-chlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BBrClO₂
MDL Number: MFCD08701777
CAS-Nummer: 1107580-65-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge