1-Benzyloxy-3-fluorbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0503-5G OT-0503-25G OT-0503-1G
COBBOT-0503-5GEA 314 EUR InStock
COBBOT-0503-5G COBBOT-0503-25G COBBOT-0503-1G
1-Benzyloxy-3-fluorbenzol
1-Benzyloxy-3-fluorbenzol
Formel: C₁₃H₁₁FO
MW: 202.23
MDL Number: MFCD06409983
CAS-Nummer: 72216-35-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge