1-Benzyloxy-4-brombenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0693-25G OT-0693-100G OT-0693-500G
COBBOT-0693-25GEA 37.5 EUR InStock
COBBOT-0693-25G COBBOT-0693-100G COBBOT-0693-500G
1-Benzyloxy-4-brombenzol
1-Benzyloxy-4-brombenzol
Formel: C₁₃H₁₁BrO
MDL Number: MFCD00028016
CAS-Nummer: 6793-92-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge