2-Fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-2916-5G PN-2916-1G
COBBPN-2916-5GEA 246 EUR InStock
COBBPN-2916-5G COBBPN-2916-1G
2-Fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester
2-Fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₅BFNO₂
MW: 223.05 g/mol
MDL Number: MFCD06798253
CAS-Nummer: 458532-86-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge