6-Chlor-2-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-8885-1G PN-8885-5G
COBBPN-8885-1GEA 188 EUR InStock
COBBPN-8885-1G COBBPN-8885-5G
6-Chlor-2-pyridinboronsäurepinakolester
6-Chlor-2-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₅BClNO₂
MW: 239.51 g/mol
MDL Number: MFCD06798259
CAS-Nummer: 652148-92-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge