6-Methoxy-2-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-8888-5G PN-8888-1G
COBBPN-8888-5GEA 571 EUR InStock
COBBPN-8888-5G COBBPN-8888-1G
6-Methoxy-2-pyridinboronsäurepinakolester
6-Methoxy-2-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₈BNO₃
MDL Number: MFCD06798266
CAS-Nummer: 1034297-69-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge