1-Benzyloxy-4-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009022-25G 009022-5G
FLUO009022-25GEA 78.5 EUR InStock
FLUO009022-25G FLUO009022-5G
1-Benzyloxy-4-fluorbenzol
1-Benzyloxy-4-fluorbenzol
Formel: C₁₃H₁₁FO
MW: 202.23
MDL Number: MFCD03788273
CAS-Nummer: 370-78-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge