(2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
010345-1G 010345-5G
FLUO010345-1GEA 36.9 EUR InStock
FLUO010345-1G FLUO010345-5G
(2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
(2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: C₉H₆F₃NO₄
MW: 249.15 g/mol
MDL Number: MFCD00091534
CAS-Nummer: 1735-91-7
EINECS: 217-081-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge