4-Cyanphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010831-5G 010831-1G
FLUO010831-5GEA 137 EUR InStock
FLUO010831-5G FLUO010831-1G
4-Cyanphenylboronsäurepinakolester
4-Cyanphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₆BNO₂
MDL Number: MFCD03093897
CAS-Nummer: 171364-82-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge