3-Pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010846-5G 010846-1G
FLUO010846-5GEA 121 EUR InStock
FLUO010846-5G FLUO010846-1G
3-Pyridinboronsäurepinakolester
3-Pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₆BNO₂
MW: 205.06 g/mol
MDL Number: MFCD03084758
CAS-Nummer: 329214-79-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge