(3-Fluor-4-methoxyphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
021901-5G 021901-1G
FLUO021901-5GEA 41.7 EUR InStock
FLUO021901-5G FLUO021901-1G
(3-Fluor-4-methoxyphenyl)essigsäure
(3-Fluor-4-methoxyphenyl)essigsäure
Formel: C₉H₉FO₃
MDL Number: MFCD00060353
CAS-Nummer: 452-14-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge