Isododecan (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
06753-25ML-F 06753-5ML-F
SIAL06753-25ML-FEA 150 EUR InStock
SIAL06753-25ML-F SIAL06753-5ML-F
Isododecan (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Isododecan (Isomerengemisch)
Formel: C₁₂H₂₆
MDL Number: MFCD00036106
CAS-Nummer: 31807-55-3
EINECS: 250-816-8
UN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge