trans-1-Chlor-2-buten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
254584-100G 254584-25G
SIAL254584-100GEA 621 EUR InStock
SIAL254584-100G SIAL254584-25G
trans-1-Chlor-2-buten, Sigma-Aldrich®
trans-1-Chlor-2-buten
Formel: C₄H₇Cl
MW: 90.55 g/mol
CAS-Nummer: 4894-61-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge