2-Bromtoluol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB01220.1 SB01220.10 SB01220.50
MAYBSB01220.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01220.1 MAYBSB01220.10 MAYBSB01220.50
2-Bromtoluol
2-Bromtoluol
Formel: C₇H₇Br
MW: 171.04 g/mol
Siedepunkt: 181.5
Melting Pt: –27 °C
Dichte: 1.4192 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 79
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000068
CAS-Nummer: 95-46-5
EINECS: 202-421-7
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01424
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge