Myrcen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W276200-1KG-K W276200-20KG-K W276200-8KG-K
SIALW276200-1KG-KEA 150 EUR InStock
SIALW276200-1KG-K SIALW276200-20KG-K SIALW276200-8KG-K
Myrcen, Sigma-Aldrich®
Myrcen
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136.24 g/mol
MDL Number: MFCD00008908
CAS-Nummer: 123-35-3
EINECS: 204-622-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge