HPLC-Säulen, Accucore™ RP-MS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
17626-012105 17626-152130 17626-013005 17626-014005 17626-032130 17626-052130 17626-053030 17626-054630 17626-102130 17626-103030 17626-104630 17626-153030 17626-154630
554-1945EA 526 EUR InStock
554-1945 554-1888 554-1946 554-1947 554-1870 554-1882 554-1883 554-1884 554-1885 554-1886 554-1887 554-1889 554-1890
HPLC-Säulen, Accucore™ RP-MS
Chromatographiesäulen
Diese Säulen sind für die MS-Detektion optimiert und bieten eine herausragende Kombination von Geschwindigkeit und Trennungsqualität. Die RP-MS hat eine etwas geringere Retention als C18, welche in Kombination mit der hohen Effektivität und dem niedrigen Peaktailing die RP-MS Phase zur idealen Phase für die MS-Detektion macht. Dank der hochmodernen Core Enhanced Technologie ermöglichen sie schnelle, hochauflösende Trennungen ohne den erhöhten Rückdruck, der bei einer Partikelgröße von 2 µm oder kleiner entsteht.
  • Geringerer Rückdruck
  • Ausgezeichnete Peakformen
These columns areMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..