α-Brom-2-chlortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001008-25G 001008-100G
FLUO001008-25GEA 42.9 EUR InStock
FLUO001008-25G FLUO001008-100G
α-Brom-2-chlortoluol
α-Brom-2-chlortoluol
Formel: C₇H₆BrCl
MW: 205.48 g/mol
Siedepunkt: 235
Dichte: 1.5897 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000566
CAS-Nummer: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge