3-Brom-4-chlorbenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
010672-25G 010672-100G
FLUO010672-25GEA 33.8 EUR InStock
FLUO010672-25G FLUO010672-100G
3-Brom-4-chlorbenzotrifluorid
3-Brom-4-chlorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃BrClF₃
MW: 259.45 g/mol
Siedepunkt: 188
Melting Pt: –0.6 °C
Dichte: 1.743 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00018093
CAS-Nummer: 454-78-4
EINECS: 207-226-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge