2,5-Dibrom-α,α,α-trifluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009124-5G 009124-25G
FLUO009124-5GEA 48.8 EUR InStock
FLUO009124-5G FLUO009124-25G
2,5-Dibrom-α,α,α-trifluortoluol
2,5-Dibrom-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₃Br₂F₃
MW: 303.9 g/mol
MDL Number: MFCD00013554
CAS-Nummer: 7657-09-2
EINECS: 231-620-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge