Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Brom-α,α,α-trifluortoluol

Lieferant: FLUOROCHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


001415-500G 001415-1KG 001415-100G
FLUO001415-500GEA 186 EUR InStock
FLUO001415-500G FLUO001415-1KG FLUO001415-100G
3-Brom-α,α,α-trifluortoluol
3-Brom-α,α,α-trifluortoluol


Formel: C₇H₄BrF₃
MW: 225.01 g/mol
Siedepunkt: 151
Melting Pt: 37.5…39 °C
Dichte: 1.6276 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000380
CAS-Nummer: 401-78-5
EINECS: 206-932-6
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge