4-Brom-2-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002191-100G 002191-250G 002191-25G
FLUO002191-100GEA 101 EUR InStock
FLUO002191-100G FLUO002191-250G FLUO002191-25G
4-Brom-2-fluortoluol
4-Brom-2-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Siedepunkt: 68 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00013551
CAS-Nummer: 51436-99-8
EINECS: 257-201-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge