2,4-Dibrom-6-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004679-1G 004679-5G 004679-25G
FLUO004679-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO004679-1G FLUO004679-5G FLUO004679-25G
2,4-Dibrom-6-(trifluormethyl)anilin
2,4-Dibrom-6-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄Br₂F₃N
MDL Number: MFCD00178769
CAS-Nummer: 71757-14-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge