2,6-Dibrom-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
CFF546.10 004680-1G 004680-5G
CHMPCFF546.10EA 348 EUR InStock
CHMPCFF546.10 FLUO004680-1G FLUO004680-5G
2,6-Dibrom-4-(trifluormethyl)anilin
2,6-Dibrom-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄Br₂F₃N
MW: 318.92 g/mol
Siedepunkt: 64…65 °C (0.1 mmHg)
Melting Pt: 38…40 °C
MDL Number: MFCD00068181
CAS-Nummer: 72678-19-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge