3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
007821-5G 007821-25G
FLUO007821-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007821-5G FLUO007821-25G
3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin
3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
MW: 240.02 g/mol
MDL Number: MFCD00236205
CAS-Nummer: 54962-75-3
EINECS: 259-412-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge