α-Brom-3-nitrotoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002721-5G 002721-25G
FLUO002721-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002721-5G FLUO002721-25G
α-Brom-3-nitrotoluol
α-Brom-3-nitrotoluol
Formel: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Siedepunkt: 115…118 °C (0.8 mmHg)
Melting Pt: 59…60 °C
MDL Number: MFCD00007271
CAS-Nummer: 3958-57-4
EINECS: 223-557-3
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge