4-Tolualdehyd 99+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
421140050 421141000 421145000
ACRO421140050EA 26.4 EUR InStock
ACRO421140050 ACRO421141000 ACRO421145000
4-Tolualdehyd 99+%
4-Tolualdehyd
Formel: C₈H₈O
Siedepunkt: 204…205 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –6 °C
Dichte: 1,015 g/cm³
Flash-Pt: 71 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006954
CAS-Nummer: 104-87-0
EINECS: 203-246-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20°C) 1.010 to 1.025
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge