Dodecanophenon ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L02014.14 L02014.22
L02014.14EA 56 EUR InStock
L02014.14 L02014.22
Dodecanophenon ≥97%
Dodecanophenon
Purity: 97% CAS No.: 1674-38-0 Molecular Formula: C18H28O Formula Weight: 260.42 Melting Point: 44-46° Boiling Point: 201-202°/9mm MDL No.: MFCD00008967
Formel: C₆H₅C(O)(CH₂)₁₀CH₃
Siedepunkt: 201…202 °C (9 mmHg)
Melting Pt: 44…46 °C
Dichte: 0,9045 g/cm³ (41.5 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008967
CAS-Nummer: 1674-38-0
EINECS: 216-818-8
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51049a91579e17479d4a04299e398deaa09f740c&vid=51049a91579e17479d4a04299e398deaa09f740c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge