Heptanophenon ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A10491.09 A10491.18
A10491.09EA 47.2 EUR InStock
A10491.09 A10491.18
Heptanophenon ≥98%
Heptanophenon
Purity: 98+% CAS No.: 1671-75-6 Molecular Formula: C13H18O Formula Weight: 190.29 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5077 Melting Point: ca 17° Boiling Point: 283° Beilstein Reference: 1865692 MDL No.: MFCD00009539
Formel: C₆H₅C(O)(CH₂)₅CH₃
Siedepunkt: 283 °C
Melting Pt: ∼17 °C
Dichte: 0,946
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009539
CAS-Nummer: 1671-75-6
EINECS: 216-802-0
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fe3edbdffde888a03942372840c87d884038a92&vid=9fe3edbdffde888a03942372840c87d884038a92&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge