4-Ethylbenzoesäure 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
184490050 184490250
ACRO184490050EA 13 EUR InStock
ACRO184490050 ACRO184490250
4-Ethylbenzoesäure 97%
4-Ethylbenzoesäure
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 270
Melting Pt: 110…114 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002570
CAS-Nummer: 619-64-7
EINECS: 210-605-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
Titration with TBAH ≥96.0 %
pH 11 to 12 (1 % in water)
Specific optical rotation -9° to -13° (20 °C, 589 nm) (4 % in water)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge