3-Methylanthranilsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
023905-25G 023905-5G
FLUO023905-25GEA 36.9 EUR InStock
FLUO023905-25G FLUO023905-5G
3-Methylanthranilsäure
3-Methylanthranilsäure
Formel: C₈H₉NO₂
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 174…175 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007745
CAS-Nummer: 4389-45-1
EINECS: 224-505-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge