5-Methylanthranilsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
011365-100G 011365-25G
FLUO011365-100GEA 87.8 EUR InStock
FLUO011365-100G FLUO011365-25G
5-Methylanthranilsäure
5-Methylanthranilsäure
Formel: C₈H₉NO₂
Siedepunkt: 317 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007909
CAS-Nummer: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge